Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Scoop An' Bag™ Steril prøveudtager
Artikelnummer. 11741566
Skift visning
Materiale:
HIPS (FDA-kvalitet)
Artikelnummer. Materiale
11741566 HIPS (FDA-kvalitet)
1 options
Artikelnummer. 11741566 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    737.51 DKK / Pakke med 50
    Spare 87.49 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Prøveindsamlingssystem inkluderer en steril 60 ml (2 oz.) prøveudtagningsske og steril 11,4 x 22,9 cm (4,5 x 9 in. ), 540 ml (18,3 oz.) volumen pose af polyethylen-spiral med stort etiketområde til at holde prøven.
  • En scoop lavet af hvid, slagfast polystyrenplast af FDA-kvalitet
  • Langt håndtag holder hånden væk fra prøven
  • Flad bund gør, at scoop kan forblive oprejst til brug som en vejebåd eller til at blive placeret på en flad overflade
  • 50 individuelt forseglede og steriliserede indpakkede sæt pr. æske klar til engangsbrug og bortskaffelse steril
  • Parti stemplet for nøjagtig partisporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Ordreinfo
Prøveudtagningssystem bestående af en 2 oz. (60 ml) hvid polystyren-ske og en 9L x 4 0,50 in.W (228,6 x 114,3 mm) polyethylenpose med en snoet lukning pakket sammen.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Produkttype Scoop Sampling System
Til brug med (applikation) Ideel til fødevare-, farmaceutisk og miljøprøvetagning
Inkluderer 60 ml hvid polystyren flad bund enkelt-stykke prøveske, 12,74 cm langt håndtag og 7,8 L x 4,1 B x 2,9 cm H skål, 540 ml 11,4 x 22,9 cm polyethylen twirl-type pose med stort etiketområde til at opbevare prøven
Materiale HIPS (FDA-kvalitet)
Længde (metrisk) 20.5 cm
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Scoop