Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Prøvetagning V-formet spatel, ikke-steril
Artikelnummer. 12623026 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
22.9 cm
Artikelnummer. 12623026
Brand: Bel-Art™ F378400000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til enhver type pulveriseret eller granuleret materiale. Spatler er ideelle til at tage sterile prøver under proceskvalitetsinspektioner og til at gennembore plastikforede papirposer eller lignende pakker.
Ideel til enhver type pulveriseret eller granuleret materiale. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Prøveudtagningsspatler er perfekte til at tage sterile prøver under proceskvalitetsinspektioner og til at gennembore plastikforede papirposer eller lignende pakker.
  • Den hævdvundne V-form gør overførsel af pulverformige, flagede, krystallinske eller granulerede medier til en leg.
  • Lang, 14 tommer spatel (16-241-210) er perfekt til at fjerne sammenbagte eller krystalliserede reagenser dybt inde i høje flasker eller beholdere med en halsdiameter så lille som 0,75 tommer. (18 mm).
  • Sterileware (16-241-210, 14-385-20) fås i 9 og 14 tommer modeller.
  • Kraftig polystyren.
  • Individuelt pakket.
  • Steriliseret ved gammabestråling.
  • Parti stemplet, afsendt med Certificate of Processing.
  • Ikke-steril model (03-421-149) 9 tommer spatel.
  • Polypropylen
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Spidse Ende
Engangs Engangsbrug
Produkttype Sterileware™ Prøvespatel
Til brug med (udstyr) Containere, poser og tromler
Til brug med (applikation) Ideel til enhver type pulveriseret eller granuleret materiale, perfekt til at tage sterile prøver under proceskvalitetsinspektioner og til gennemboring af plastikbeklædte papirposer eller lignende emballage
Længde (engelsk) 9 tommer
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 1.9 cm
Dimensioner (L x B) 9 x 0,75 tommer. (22,9 x 1,9 cm)
Inkluderer 6 tommer L V-formet kanal
Længde (engelsk) Håndtag 2,99 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 7.6 cm
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 22.9 cm