Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Prøvespatel, 14 tommer.
Artikelnummer. 13442489 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
35,6 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
13442489 35,6 cm
1 options
Artikelnummer. 13442489 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369300050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til enhver type pulveriseret eller granuleret materiale. Spatler er ideelle til at tage sterile prøver under proceskvalitetsinspektioner og til at gennembore plastikforede papirposer eller lignende pakker.
Den hævdvundne V-form gør overførsel af pulveriserede, flagede, krystallinske eller granulerede medier til
en leg. Lang, 14 tommer spatel er perfekt til at fjerne sammenbagte eller krystalliserede reagenser dybt inde i høje flasker eller beholdere med en halsdiameter så lille som 0,75 tommer. (18 mm)
  • 14 tommer længde
  • Slagfast polystyren
  • Individuelt pakket
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Parti stemplet, afsendt med Certificate of Processing
  • Steril 9-tommer. model er tilgængelig, 14-358-20
  • Ikke-steril 9-in. model: 03-421-149
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Spidse Ende
Kapacitet (metrisk) 23 mL
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvespatel med V-formet kanal
Til brug med (udstyr) Høje flasker eller kar
Til brug med (applikation) Ideel til enhver type pulveriseret eller granuleret materiale, perfekt til at tage sterile prøver under proceskvalitetsinspektioner, fjerne sammenbagte eller krystalliserede reagenser dybt inde i høje flasker eller beholdere
Længde (engelsk) Blade 10''
Længde (engelsk) 14''
Længde (engelsk) Håndtag 4''
Længde (metrisk) håndtag 10.2 cm
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 35,6 cm