Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Sampler Scoops
Artikelnummer. 11751566
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Mængde:
10/Box
100/kasse
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Mængde
11751566 8 oz. 100/kasse
11386934 2 oz. 100/kasse
11766518 4 oz. 100/kasse
15520132 2 oz. 10/Box
15540132 4 oz. 10/Box
15560132 8 oz. 10/Box
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11751566 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 DKK
    1387.17 DKK / Pakke med 100
    Spare 337.83 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Polystyren plastprøvetagningsscoops er designet til at hente prøver fra en større kilde.
Fremstillet af polystyren plast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops er designet til at hente prøver fra en større kilde.
  • Til brug med bredmundede beholdere
  • Et stykke, støbt af slagfast polystyrenplast
  • Forbliv oprejst på flade overflader
  • Kan bruges som vejebåd
  • Fremstillet af materialer af FDA-kvalitet
  • Individuelt forseglet og steriliseret
  • Til engangsbrug og bortskaffelse
  • Kapacitet og volumener er estimeret, ikke beregnet til at tage nøjagtige prøvevægte eller volumener
  • Angivne volumener repræsenterer typiske samleprøver
  • Parti stemplet for nøjagtig partisporing
  • Inkluderer et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 100/kasse
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Scoop
Til brug med (udstyr) Bredmundede beholdere
Til brug med (applikation) Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra store beholdere
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Størrelse 13,5 x 5,4 x 4,9 cm (LxBxH) skål
Inkluderer Certifikat for behandling til sterilisering
Materiale Polystyren
Håndtag Type Ekstra lang
Længde (metrisk) 19.1 cm
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Scoop