Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Sampler Scoops
Artikelnummer. 11386934 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (engelsk):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Mængde:
10/kasse
100/kasse
Artikelnummer. 11386934
Brand: Bel-Art™ H369020000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polystyren plastprøvetagningsscoops er designet til at hente prøver fra en større kilde.
Fremstillet af polystyren plast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops er designet til at hente prøver fra en større kilde.
  • Til brug med bredmundede beholdere
  • Et stykke, støbt af slagfast polystyrenplast
  • Forbliv oprejst på flade overflader
  • Kan bruges som vejebåd
  • Fremstillet af materialer af FDA-kvalitet
  • Individuelt forseglet og steriliseret
  • Til engangsbrug og bortskaffelse
  • Kapacitet og volumener er estimeret, ikke beregnet til at tage nøjagtige prøvevægte eller volumener
  • Angivne volumener repræsenterer typiske samleprøver
  • Parti stemplet for nøjagtig partisporing
  • Inkluderer et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 100/kasse
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (udstyr) Beholdere med bred mund
Til brug med (applikation) Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund
Længde (engelsk) 8,12''
Størrelse 7.8 x 4.1 x 2.9 cm (LxWxH) Bowl
Inkluderer Certifikat for behandling til sterilisering
Materiale Polystyren
Håndtag Type Ekstra lang
Længde (metrisk) 20.5 cm