Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler
Beskrivelse
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
- Disse skovler i ét stykke er designet til at rumme forskellige kapaciteter og er støbt af slagfast polystyren.
- 2 oz. og 4 oz. prøveudtagningsscoops har et langt håndtag, der øger afstanden mellem hånden og prøven.
- Når de placeres på en flad overflade, forbliver de oprejst, kan bruges som vejebåde.
- Farvet scoop reducerer chancen for at blive ved et uheld efterladt i en prøve; kan tjene som en kode for at undgå krydskontaminering og give kontrasterende baggrund for lyse prøver.
- Fremstillet af materialer af FDA-kvalitet.
- Individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose klar til engangsbrug og bortskaffelse.
- Parti stemplet for nøjagtig partisporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Farve | Klar rød |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (udstyr) | Bredmundede beholdere |
| Vis mere |