Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler
Beskrivelse
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
- Disse ét-stykke scoops er designet til at rumme forskellige kapaciteter og er støbt i højtrykspolystyren.
- 2 oz. og 4 oz. prøveskoper har et langt håndtag, der øger afstanden mellem hånd og prøve.
- Når de placeres på en flad overflade, forbliver de oprejst og kan bruges som vejebåde.
- Farvet scoop mindsker risikoen for ved et uheld at blive efterladt i en prøve; kan fungere som kode for at undgå krydskontaminering og give kontrasterende baggrund til lyse prøver.
- Fremstillet af FDA-kvalitetsmaterialer.
- Individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose, klar til engangsbrug og bortskaffelse.
- Lodstemplet for nøjagtig lodstegning; sendt med et certifikat for behandling til sterilisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Farve | Klar rød |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (udstyr) | Bredmundede beholdere |
| Til brug med (applikation) | Designet til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund, mindsker risikoen for, at restprøver bliver i skovlen eller at skovlen ved et uheld bliver efterladt i prøven |
| Længde (engelsk) | 8,68 tommer |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?