Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler
Artikelnummer. 11781776 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
Mængde:
10/Pk.
100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11781776
Marque: Bel-Art™ H369022002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
  • Disse skovler i ét stykke er designet til at rumme forskellige kapaciteter og er støbt af slagfast polystyren.
  • 2 oz. og 4 oz. prøveudtagningsscoops har et langt håndtag, der øger afstanden mellem hånden og prøven.
  • Når de placeres på en flad overflade, forbliver de oprejst, kan bruges som vejebåde.
  • Farvet scoop reducerer chancen for at blive ved et uheld efterladt i en prøve; kan tjene som en kode for at undgå krydskontaminering og give kontrasterende baggrund for lyse prøver.
  • Fremstillet af materialer af FDA-kvalitet.
  • Individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose klar til engangsbrug og bortskaffelse.
  • Parti stemplet for nøjagtig partisporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering.
Spécification
Mængde 100/Cs.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar rød
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (udstyr) Beholdere med bred mund
Til brug med (applikation) Designet til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund, reducerer risikoen for, at resterende prøve bliver i scoop eller at scoop ved et uheld bliver efterladt i en prøve
Længde (engelsk) 8 tommer
Størrelse 7.6 x 2.5 x 2.5 cm (LxWxH) Bowl
Bredde (engelsk) 1,62 tommer.
Bredde (metrisk) 4.1 cm
Inkluderer Attest for sterilisation
Længde (engelsk) Håndtag 5 tommer
Længde (metrisk) håndtag 12.7 cm
Materiale Polystyren
Håndtag Type Lang
Længde (metrisk) 20.3 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis