Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Stor steril prøvetagningsske
Artikelnummer. 11747484 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11747484 30 mL
1 options
Artikelnummer. 11747484 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369480000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stor, steril prøvetagningsske er ideel til prøvetagning af halvfaste, tyktflydende væsker eller bulkmaterialer
  • 30 ml (1 oz.) skeer er lavet af FDA-kvalitet, høj slagkraftig polystyrenplast
  • Langt håndtag holder hånden væk fra prøven
  • Individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig partisporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Ideel til prøveudtagning af halvfaste, tyktflydende væsker eller bulkmaterialer
Længde (engelsk) 10 tommer
Størrelse Større
Inkluderer Certifikat for behandling til sterilisering
Længde (engelsk) Håndtag 10''
Længde (metrisk) håndtag 25.4 cm
Materiale Polystyren
Håndtag Type Lang
Længde (metrisk) 25.4 cm