Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi Sampling Scoops
Artikelnummer. p-2683302 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11322174
Brand: Bel-Art™ F369330001
Et billigt og præcist mål til tør eller flydende prøveindsamling.
  • Capacity is listed on each white scoop
  • Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
  • Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
  • One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
  • Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing and shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Tekniske data
Mængde 50/Pk.
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 63 mL
Farve White
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Single-use
Produkttype Scoop
Til brug med (applikation) Provide accurate measure for dry or liquid measures
Længde (engelsk) 5¹/16 in.
Størrelse 9.4 x 4.4 x 2.7 cm (LxWxH) Bowl
Bredde (engelsk) 0.029 in.
Bredde (metrisk) 4.4 cm
Inkluderer Certificate of processing for sterilization
Længde (engelsk) Håndtag 1.375 in.
Længde (metrisk) håndtag 3.5 cm
Materiale High-impact Polystyrene (FDA Grade)
Længde (metrisk) 12.9 cm
Vis mere Vis mindre
Steriliserede produkter kan ikke returneres.