Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi Sampling Scoops
Artikelnummer. 11352174 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11352174
Brand: Bel-Art™ F369330004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Certifikat for behandling til sterilisering
Et billigt og præcist mål til tør eller flydende prøveindsamling.
  • Kapaciteten er angivet på hver hvide scoop
  • Udjævning af prøven til den flade øverste kant sikrer en gentagelig og ensartet volumenmåling
  • Fladbundsform og let vægt giver mulighed for brug som vejebåd
  • Et stykke scoops er lavet af holdbart, FDA-kvalitet, slagfast polystyrenplast
  • Sterile er individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose klar til engangsbrug og bortskaffelse, parti stemplet for nøjagtig partisporing og sendt med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 50/Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (applikation) Angiv nøjagtige mål for tørre eller flydende mål
Længde (engelsk) 77/16 tommer.
Størrelse 14 x 6.8 x 4.1 cm (LxWxH) Bowl
Bredde (engelsk) 2¹¹ /16 tommer.
Bredde (metrisk) 6.8 cm
Længde (engelsk) Håndtag 1 ¹5/16 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 4.9 cm
Materiale Polystyren med høj slagkraft (FDA-kvalitet)
Længde (metrisk) 18.9 cm
Vis mere Vis mindre
Steriliserede produkter kan ikke returneres.