Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi Sampling Scoops
Artikelnummer. 11322174 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11322174
Brand: Bel-Art™ F369330001
Et billigt og præcist mål til tør eller flydende prøveindsamling.
  • Capacity is listed on each white scoop
  • Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
  • Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
  • One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
  • Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing and shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Mængde 50/Pk.
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 63 mL
Farve White
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Single-use
Produkttype Scoop
Til brug med (applikation) Provide accurate measure for dry or liquid measures
Længde (engelsk) 5¹/16 in.
Størrelse 9.4 x 4.4 x 2.7 cm (LxWxH) Bowl
Bredde (engelsk) 0.029 in.
Bredde (metrisk) 4.4 cm
Inkluderer Certificate of processing for sterilization
Længde (engelsk) Håndtag 1.375 in.
Længde (metrisk) håndtag 3.5 cm
Materiale High-impact Polystyrene (FDA Grade)
Længde (metrisk) 12.9 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Steriliserede produkter kan ikke returneres.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato