Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Artikelnummer. p-2683262 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Mængde:
10 stk./pakke
100/pakke
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11372174
Brand: Bel-Art™ F367400022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Støbt slagfast polystyren for holdbarhed og stivhed. Ideel til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller væsker.
  • Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
  • For one-time use
Ordreinfo
100 individuelt sterile indpakkede skeer eller 12 ikke-sterile skeer pr. pakke
Tekniske data
Mængde 12 stk./pakke
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Farve White
Produkttype Spoon
Til brug med (applikation) Permits quick sampling of specific sizes of dry or liquid measurements and also provides durability and stiffness when sampling packed powders
Materiale Polystyrene