Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Mængde:
10 stk./pakke
100/pakke
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Beskrivelse
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Ordreinfo
100 individuelt sterile indpakkede skeer eller 12 ikke-sterile skeer pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Farve | White |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Single-use |
| Produkttype | Spoon |
| Til brug med (applikation) | Designed for retrieving small, specific volume samples of powders or liquids and also provides durability and stiffness when sampling packed powders |
| Vis mere |