Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Mængde:
10 stk./pakke
100/pakke
12 stk./pakke
Beskrivelse
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Ordreinfo
100 individuelt sterile indpakkede skeer eller 12 ikke-sterile skeer pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Produkttype | Spoon |