Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Beskrivelse
- Formet af holdbart, hvidt højvirknings polystyren for holdbarhed og stivhed ved prøvetagning af pakkede pulver
- Fladbundet form tillader brug som vægtbåd
- Til engangsbrug
Ordreinfo
100 individuelt sterile indpakkede skeer eller 12 ikke-sterile skeer pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 12/Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Muliggør hurtig prøvetagning af bestemte størrelser af tørre eller flydende målinger og giver også holdbarhed og stivhed ved prøvetagning af pakkede pulvere |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Flad bund |