Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Artikelnummer. 11382164 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Mængde:
10 stk./pakke
100/pakke
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Artikelnummer. 11382164
Brand: Bel-Art™ F367400002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt slagfast polystyren for holdbarhed og stivhed. Ideel til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller væsker.
  • Støbt af holdbart, hvidt slagfast polystyren for holdbarhed og stivhed ved prøvetagning af pakket pulver
  • Fladbundsform tillader brug som vejebåd
  • Til engangsbrug
Ordreinfo
100 individuelt sterile indpakkede skeer eller 12 ikke-sterile skeer pr. pakke
Tekniske data
Mængde 100/pakke
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Designet til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller væsker og giver også holdbarhed og stivhed ved prøvetagning af pakket pulver
Inkluderer Certifikat for behandling til sterilisering
Materiale Polystyren