Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Mængde:
10 stk./pakke
100/pakke
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Beskrivelse
- Støbt af holdbart, hvidt slagfast polystyren for holdbarhed og stivhed ved prøvetagning af pakket pulver
- Fladbundsform tillader brug som vejebåd
- Til engangsbrug
Ordreinfo
100 individuelt sterile indpakkede skeer eller 12 ikke-sterile skeer pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 1.25 mL |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Designet til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller væsker og giver også holdbarhed og stivhed ved prøvetagning af pakket pulver |
| Vis mere |