Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Mængde:
10 stk./pakke
100/pakke
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Beskrivelse
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Ordreinfo
100 individuelt sterile indpakkede skeer eller 12 ikke-sterile skeer pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 12 stk./pakke |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 1.25 mL |
| Farve | White |
| Produkttype | Spoon |
| Til brug med (applikation) | Permits quick sampling of specific sizes of dry or liquid measurements and also provides durability and stiffness when sampling packed powders |
| Materiale | Polystyrene |