Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Engangs steril prøvetagningskniv
Artikelnummer. 11336944
Skift visning
Længde (engelsk):
8,25 tommer.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
11336944 8,25 tommer.
1 options
Artikelnummer. 11336944 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 DKK
    2467.71 DKK / Pakke med 200
    Spare 177.29 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Prøvekniv i polystyren med et blad, der er takket på den ene kant og glat på den anden
  • Den takkede kant er i stand til at skære fisk og skaldyr, kød, fjerkræ, grøntsager og andre fibrøse materialer
  • Individuelt pakket ind, steriliseret og pakket i en polyethylen (PE) plastikpose til engangsbrug og bortskaffelse
Tekniske data
Produkttype Prøvetagning kniv
Materiale Polystyren
Inkluderer Certifikat for behandling til sterilisering
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Madprøver som kød, grøntsager, skaldyr og andre fiberholdige og halvfaste materialer
Længde (engelsk) 8,25 tommer.
Længde (metrisk) 20.9 cm