Få mere at vide
Bel-Art™ Vaccu-Pette 96-brønds format pipetteringsenhed
Shop alle SP Scienceware produkter
:
L x W x H: 12.7 x 8.6 x 3.7cm
Beskrivelse
Aspirer eller dispenser 96 brønde på mindre end 10 sekunder, hvilket fremskynder gentagen vask eller dispensering
- Til samtidig udskiftning af medie eller tilføjelse/fjernelse af reagenser fra 96-brønds plade
- Tilslut engangsplastiksprøjten og træk stemplet ud for at overføre væske
- Fremstillet af gennemsigtigt plastmateriale
- Med vakuumudgang i den ene ende og kort slange på 3,2 mm ID medfølger til sprøjtetilslutning
- Steril/Engangsmodel støbt af klar, engangsplastik
- Kræver 30 ml eller større steril engangssprøjte
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 96 brønde; L x B x H: 12,7 x 8,6 x 3,7 cm |
| Materiale | Plast |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | Hver |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 30 mL |
| Længde (metrisk) | 12.7 cm |
| Type | Pipetteringsenhed |
| Engangs | Genanvendelig |