Få mere at vide
Bel-Art™ Standard flaskestativ
Artikelnummer. 12603506
Skift visning
Holder:
Hætteglas (25 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder unitSize
12603506 Hætteglas (25 mm) Hver
1 options
Artikelnummer. 12603506 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F185132300
Organiserer værdifuldt USP™ referencestandardflasker til bekvem opbevaring og adgang
  • Velegnet til brug i Secador™ 1,0 til 4,0 ekssikkatorer til opbevaring med lav luftfugtighed
  • Klar akrylkonstruktion for nem visning af etiketter
  • Gemmer tredive 23 mm standardflasker i et kompakt fodaftryk
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Hætteglas (25 mm)
Materiale Akryl
Stillinger 30
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 13 x 3,37 x 0,87 tommer. (33 x 11 x 2,2 cm)
Længde (metrisk) 33 cm
Længde (engelsk) 13 tommer
Bredde (engelsk) 3,37 tommer.
Højde (engelsk) 0,87 tommer.
Produkttype Flaskestativ
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Hylder 2 etager
Højde (metrisk) 2.2 cm
Array 10 x 3
Bredde (metrisk) 11 cm