Beskrivelse
- Holder bakker, kolber og fade vandrette og stabile for jævn bundfældning af vævskulturceller
- Stativer låser sammen, når de er stablet, til maksimalt 5 stativer høje (tillader op til 20 niveauer af bakker)
- Hvert rack-lag rummer en stor bakke (fabrikant nr. 18610-1440), 35,6 x 35,6 cm eller to mindre bakker (fabrikant nr. 18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
- Perforerede bakker tillader luft-, gas- og vanddampcirkulation
- Reoler og bakker sælges separat
- Opbevaringssystem i rustfrit stål kan autoklaveres
Stativ, 2-trins (fabrikant nr. 18610-0420)
- 5 cm afstand mellem bakkerne, ideel til opbevaring af større kulturkolber
- 2,4 cm mellemrum mellem bakkerne til opbevaring af petriskåle eller mindre kulturkolber
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Prøvebeholdere |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 12 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Produkttype | Lille bakkeholder |
| Hylder | Ingen |
| Vis mere |