Få mere at vide
Bel-Art™ Reagensgraver i rustfrit stål
Artikelnummer. 10742761 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
22,9 cm
Artikelnummer. 10742761
Brand: Bel-Art™ F367130000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk designet, tidstestet værktøj, baseret på bekræftet geometri
  • Fjern genstridige, sammenklumpede eller krystalliserede reagenser fra dybt nede i en flaske eller beholder, der har en halsdiameter på mindst 24 mm.
  • Form letter øsning, skovlning, gravning og måling af alle pulveriserede, flagede, krystallinske eller granulerede medier.
Tekniske data
Produkttype Reagensgraver
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Udtagning, skovlning, gravning og måling af alle pulveriserede, flagede, krystallinske eller granulerede medier fra dybt nede inde i en flaske eller beholder, der har en mindste halsdiameter på 24 mm
Til brug med (udstyr) 2,4 cm dia. flasker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22,9 cm