Få mere at vide
Bel-Art™ Stabelbar inkubationsbakke til petriskål
Artikelnummer. 11734736
Skift visning
Holder:
Petriskåle
Artikelnummer. Holder
11734736 Petriskåle
1 options
Artikelnummer. 11734736 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F189831000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 DKK
    565.71 DKK / Pakke med 3
    Spare 6.29 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Øger inkubatorens samlede kapacitet
  • Plads til fem 100 mm eller femten 60 mm petriskåle
  • Fremstillet af polypropylen
  • Indeholder to etiketområder til prøveidentifikation og huller i bunden for at lette luftstrømmen
  • Anbefales ikke over 100 °C (212 °F); autoklavering kan fordreje
  • Desinficeres med 70% ethanol eller laboratoriedesinfektionsmidler
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Petriskåle
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Holder fem 100 mm eller femten 60 mm petriskåle
Længde (metrisk) 251 mm
Produkttype Stativ til petriskål
Højde (metrisk) 35 mm
Array 1 x 5
Bredde (metrisk) 237 mm