Få mere at vide
Bel Art™ Reagensrørstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Rør (10 til 13 mm)
Rør (16 til 20 mm)
Rør (20 til 25 mm)
Rør (25 til 30 mm)
Beskrivelse
Har sammenlåsende endeplader med håndtag til sikker stabling.
- Polypropylen stativ
- Robust og kemikaliebestandig
- Til rør op til 10 cm (4 tommer) lang
- Nummererede rækker og bogstaver for nem identifikation af rør
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Med hvid overflade for at gøre farvesammenligning let
- Splintrer eller pletter ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 3 x 8 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (25 til 30 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |