Få mere at vide
Bel-Art™ Spraypumpeflasker
Artikelnummer. p-3273679 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Artikelnummer. 13157256
Brand: Bel-Art™ F116330000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flaske i stempelstil af lavdensitetspolyethylen leverer en fin tågespray.
  • Inkluderer gennemsigtig hætte for at forhindre fordampning og utilsigtede lækager
  • 12/pk.
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig, Hvid
Materiale LDPE
Mængde 12/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Smal, gevind
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 171.5 mm
Produkttype Sprayflaske
Bredde (engelsk) 2,33 tommer.
Længde (engelsk) 6,75 tommer.
Højde (engelsk) 6,75 tommer.
Kemisk etiket Tom
Lukningsmateriale Polystyren
Lukkestørrelse 18 mm
Diameter (metrisk) 59 mm
Lukketype Gevind
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres