Få mere at vide
Bel-Art™ Spraypumpeflasker
Beskrivelse
Flaske i stempelstil af lavdensitetspolyethylen leverer en fin tågespray.
- Inkluderer gennemsigtig hætte for at forhindre fordampning og utilsigtede lækager
- 12/pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig, Hvid |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 12/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal, gevind |
| Højde (metrisk) | 171.5 mm |
| Vis mere |