Få mere at vide
Bel-Art™ Spinplus™ Magnetisk rørestang
Artikelnummer. p-2371300 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Længde (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
Diameter (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
Artikelnummer. 15765872
Brand: Bel-Art™ F371440034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spinplus™ magnetiske rørestave tilføjer hastighed og effektivitet til blandeoperationer
  • Krydsformen skaber en dyb hvirvel og giver en stabil, stille drift
  • Alnico magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering
  • Autoklavesikker
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Belægning PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Diameter (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) 19 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 50
Form Kryds
Type Magnetisk rørestang