missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bel-Art™ Spinplus™ Magnetisk rørestang

Artikelnummer. 15765872 Shop alle SP Scienceware produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Længde (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
Diameter (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15765872

Brand: Bel-Art™ F371440034

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Spinplus™ magnetiske rørestave tilføjer hastighed og effektivitet til blandeoperationer

  • Krydsformen skaber en dyb hvirvel og giver en stabil, stille drift
  • Alnico magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering
  • Autoklavesikker

Tekniske data

Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Belægning PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Diameter (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) 19 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 50
Form Kryds
Type Magnetisk rørestang
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.