Få mere at vide
Bel-Art™ ProCulture Orbital Shaker Platform
Artikelnummer. 12338059 Shop alle SP Scienceware produkter
Orbit:
22 mm
Artikelnummer. 12338059
Brand: Bel-Art™ F370410000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forvandler en standard magnetisk omrører til en orbital rysteplatform, hvilket sparer udgifter og pladskrav til yderligere laboratorieudstyr.
Perfekt til fade, kolber og bakker, den er også ideel til Western Blot-behandling.
  • Ryst og bland; roterende kredsløbsdiameter på 21,7 mm (7/8 in.)
  • Rysterjusteringen styres ved at indstille magnetomrøreren til den ønskede hastighed
  • Platform beskytter betjeningsmekanismen mod spild
  • Skridsikker overflade forhindrer beholdere i at glide
  • Basen har indbyggede håndtag til løft og bæring
  • Understøtter op til 6,8 kg (15 lb.)
  • Dimensioner: 8,9 x 8,9 x 2,1 tommer.
  • Vægt: 2,2 lb.
US patent 5.409.312.
Spezifikation
Orbit 22 mm
Bæreevne (metrisk) 6.8 kg
Hastighedsområde 0 til 300 rpm
Spænding 0/1 V
Produkttype Orbital Platform Shaker
Dimensioner (L x B x H) 8,9 x 8,9 x 2,1 tommer. (22,5 x 22,5 x 5,3 cm)
Højde (engelsk) 2,1 tommer.
Højde (metrisk) 5.3 cm
Længde (engelsk) 8,9''
Længde (metrisk) 22.5 cm
Bredde (engelsk) 8,9''
Bredde (metrisk) 22.5 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.25 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1 kg
Model- Proculture Oribital shaker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt