Få mere at vide
Bel-Art™ Spinbar™ Runde magnetiske omrørerstænger
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
76,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm
16 mm
19 mm
Længde (engelsk):
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,62 tommer.
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lille aftagelig drejering i midten bidrager til alsidighed
- Drejering minimerer kontaktarealet mellem stang og beholder, reducerer friktion og mindsker skævheder i plastikbeholdere
- Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI PTFE lavfriktionsbelægning
- Holdbar og inert
- Autoklavesikker
Certificeringer
Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Belægning | PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm |
| Længde (metrisk) | 76,2 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Mængde | 50 |
| Vis mere |