Få mere at vide
Bel-Art™ Spinbar™ Runde magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 11386944 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
76,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm
16 mm
19 mm
Længde (engelsk):
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,62 tommer.
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11386944
Brand: Bel-Art™ F371110006
Cylindriske magnetiske omrørerstænger tilbyder fremragende centrering og jævne løbeegenskaber
  • Small removable pivot ring in center adds to versatility
  • Pivot ring minimizes contact area of bar to vessel, reduces friction and lessens marring of plastic containers
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE low friction coating
  • Durable and inert
  • Autoclave safe
Certificeringer
Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008
Farve White
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Længde (engelsk) 6 tommer
Belægning PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) 152,4 mm
Materiale Alnico Magnet
Mængde 50
Form Cylinder
Type Magnetic Stir Bar with Pivot Ring