Få mere at vide
Bel-Art™ Spinbar™ Runde magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 10789572 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
76,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm
16 mm
19 mm
Længde (engelsk):
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,62 tommer.
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10789572
Brand: Bel-Art™ F371110004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cylindriske magnetiske omrørerstænger tilbyder fremragende centrering og jævne løbeegenskaber
  • Lille aftagelig drejering i midten bidrager til alsidighed
  • Drejering minimerer kontaktarealet mellem stang og beholder, reducerer friktion og mindsker skævheder i plastikbeholdere
  • Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI PTFE lavfriktionsbelægning
  • Holdbar og inert
  • Autoklavesikker
Certificeringer
Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Belægning PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Diameter (metrisk) 16 mm
Længde (metrisk) 101,6 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 50
Form Cylinder
Type Magnetisk rørestang med drejering