Få mere at vide
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetisk omrørerbar Garage
Artikelnummer. 11885913 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
261,6 mm
Artikelnummer. 11885913
Brand: Bel-Art™ F377900000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold magnetiske omrørerstænger og tilbehør organiseret og tilgængelig
  • Omrørerstænger afmagnetiseres let, når de opbevares sammen i en kasse eller skuffe, så opbevar dem parvis, hvor den ene nordpol støder op til den andens sydpol.
  • Flere størrelser og former af magnetiske rørestave fra store 15,9 cm (6 tommer) til små 10 mm (0,5 tommer) stænger kan opbevares på dette stativ
  • Tæt ledningsafstand på den øverste del af stativet holder små stænger, mens bredere afstand nedenfor kan bruges til større stænger
  • En nederste trådhylde er ideel til opbevaring af små laboratorieværktøjer
  • Epoxybelagt for lang levetid og nem rengøring, stativet er fritstående eller kan monteres på en lodret overflade (monteringsbeslag medfølger ikke)
  • Brug et stativ til at tørre rørestave efter rengøring, og placer andre i nærheden af tilhørende røremaskiner for at holde stængerne organiserede og synlige
Tekniske data
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 10,3 x 4 x 12,3 tommer. (261,6 x 101,6 x 312,4 mm)
Højde (engelsk) 12,3''
Højde (metrisk) 312.4mm
Længde (engelsk) 10,3''
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.6mm
Belægning Epoxy
Diameter (metrisk) 41 cm
Længde (metrisk) 261,6 mm
Materiale Stainless Steel
Mængde 1
Form Rektangel
Type Magnetisk rørestang sæt