Få mere at vide
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetisk vask si
Artikelnummer. p-3592026 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Artikelnummer. 11823210
Brand: Bel-Art™ F377870000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikaliebestandig vaskesi har fire stærke magneter i hvert hjørne for at tiltrække og holde Spinbar magnetiske rørestave.
  • Lange slidser i siderne og skørtet tillader væsken at dræne let og hurtigt
  • Et bredt skørt gør det muligt at bruge sien i en række forskellige håndvaskafløb; flad kant på den ene side gør, at den kan placeres tæt på vaskens væg
  • Fire ben på undersiden forankrer silen solidt i vaskens afløb og forhindrer den i at blive løsnet af flydende væske
  • Farvevalg forbedrer synligheden af rørestave
Tekniske data
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 5 x 1,44 tommer.
Til brug med (applikation) Forhindrer rørestangen i at skylle ned i afløbet
Til brug med (udstyr) Omrøringsstænger
Inkluderer 4 kraftige magneter i hvert hjørne, lange slidser i siderne og brede skørter
Diameter (metrisk) 127 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Materiale PTFE, Alnico magnet
Mængde 1
Form disk
Type Magnetisk rørestang