Få mere at vide
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetic Retriever
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
45.7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Reaches down drains for lost bars
- 0.38 in. (9.5 mm) dia. polyethylene pick-up rod
- With powerful Alnico magnet sealed in one end
- Handy hang-up grip on other end
- Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1 in. long
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 9.5 mm x 45.7 cm |
| Til brug med (applikation) | Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1 in. long |
| Til brug med (udstyr) | Omrøringsstænger |
| Inkluderer | High-strength alnico sealed-in magnet, hang-up loop on one end, 0.95 cm polyethylene pick-up rod |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Diameter (metrisk) | 9.5 mm |
| Længde (metrisk) | 45.7 cm |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1 |
| Form | Cylinder |
| Vis mere |