Få mere at vide
Bel-Art™ Spildopbevaringsbakke med gitter
Artikelnummer. 15152986
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
236,69 oz.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
15152986 236,69 oz.
1 options
Artikelnummer. 15152986 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F246760003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00 DKK
    632.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.87 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Stor, dyb polypropylenbakke beskytter brugerne ved at opfange utilsigtet farligt spild
  • Det epoxycoatede trådstøttegitter rummer adskillige beholdere eller stativer med reagensglas
  • Fremragende kemikalieresistens
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 236,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 L
Materiale Polypropylen
Type Spildopbevaringsbakke
Til brug med (applikation) Brug af bænk
Til brug med (udstyr) Flere kolber, bægerglas eller et stativ med reagensglas
Inkluderer Gitter