Få mere at vide
Bel Art™ Space Saver Vakuum ekssikkator
Description
Includes
Upper and lower sections, neoprene O-ring, stopcock, polypropylene sample plate
Afgas væsker hurtigt og nemt i laboratoriet eller klasseværelset med disse små vakuumekssikkatorer i plast.
- Stærke, brudsikre enheder giver tør opbevaring og beskyttelse af følsomme produkter
- Lettere og billigere end glasmodeller af samme størrelse; ikke skår som glas
- Hold et fuldt vakuum (29,9 in. Hg) ved stuetemperatur i 24 timer
- Tilspidset stophane af polypropylen med PTFE-prop accepterer slanger med 0,25 tommer til 0,375 tommer. ID og tillader en kontrolleret indgang af luft, hvilket forhindrer unødig turbulens
- Neopren O-ring sikrer en tæt tætning ned til °0 C uden behov for fedt (ringen vil ikke tage skade, hvis der bruges fedt)
- Flat Dome klar polycarbonat top med stor ribbet knop maksimerer indvendige spillerum og giver et gennemsnit på 13 % større indvendig volumen i forhold til standard halvkugleformede kupler
- Alle modeller inkluderer en 0,125 tommer. (0,32 cm) tyk perforeret plade; engangs- eller genanvendeligt tørremiddel kan placeres på eller under denne plade
- Bundmodeller af klar polycarbonat giver øget synlighed fra flere vinkler
- Modeller med hvid polypropylenbund kan understøtte glødende digler på Minerit HD High Heat keramiske ekssikkatorplader (tilgængelig separat, F42038-serien)
- Modeller med klar polycarbonatbund giver øget synlighed fra flere vinkler
Specifications
Specifications
| Farve | Klar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produkttype | Vakuumekssikkator |
| Inkluderer | Øvre og nedre sektioner, neopren O-ring, stophane, 0,32 cm tykkelse polypropylen perforeret prøveplade, tilspidset polypropylen stophane med PTFE prop og rødt håndtag, flad kuppel klar polycarbonat top med stor ribbet knop |
| Højde (metrisk) | 20,6 cm |
| Højde (engelsk) | 8,11 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indre | 5,78 tommer. |
| Diameter (engelsk) Yderflange | 6,75 tommer. |
| Diameter (engelsk) plade | 5,5'' |
| Diameter (metrisk) ydre flange | 17.1 cm |
| Show More |