Få mere at vide
Bel Art™ Space Saver Vakuum ekssikkator
Artikelnummer. 10236044
Skift visning
Højde (metrisk):
20,6 cm
26 cm
31 cm
Farve:
Hvid
Klar
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen, polycarbonat
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Farve Materiale
10236044 26 cm Klar Polycarbonat
11316984 20,6 cm Hvid Polypropylen, polycarbonat
11326984 26 cm Hvid Polypropylen, polycarbonat
11852732 31 cm Hvid Polypropylen, polycarbonat
10461135 20,6 cm Klar Polycarbonat
11357184 31 cm Klar Polycarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10236044 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F420220000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    947.00 DKK
    783.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 163.35 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indeholder
Upper and lower sections, neoprene O-ring, stopcock, polypropylene sample plate
Afgas væsker hurtigt og nemt i laboratoriet eller klasseværelset med disse små vakuumekssikkatorer i plast.
  • Stærke, brudsikre enheder giver tør opbevaring og beskyttelse af følsomme produkter
  • Lettere og billigere end glasmodeller af samme størrelse; ikke skår som glas
  • Hold et fuldt vakuum (29,9 in. Hg) ved stuetemperatur i 24 timer
  • Tilspidset stophane af polypropylen med PTFE-prop accepterer slanger med 0,25 tommer til 0,375 tommer. ID og tillader en kontrolleret indgang af luft, hvilket forhindrer unødig turbulens
  • Neopren O-ring sikrer en tæt tætning ned til °0 C uden behov for fedt (ringen vil ikke tage skade, hvis der bruges fedt)
  • Flat Dome klar polycarbonat top med stor ribbet knop maksimerer indvendige spillerum og giver et gennemsnit på 13 % større indvendig volumen i forhold til standard halvkugleformede kupler
  • Alle modeller inkluderer en 0,125 tommer. (0,32 cm) tyk perforeret plade; engangs- eller genanvendeligt tørremiddel kan placeres på eller under denne plade
  • Bundmodeller af klar polycarbonat giver øget synlighed fra flere vinkler
  • Modeller med hvid polypropylenbund kan understøtte glødende digler på Minerit HD High Heat keramiske ekssikkatorplader (tilgængelig separat, F42038-serien)
  • Modeller med klar polycarbonatbund giver øget synlighed fra flere vinkler
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer Øvre og nedre sektioner, neopren O-ring, stophane, 0,32 cm tykkelse polypropylen perforeret prøveplade, tilspidset polypropylen stophane med PTFE prop og rødt håndtag, flad kuppel klar polycarbonat top med stor ribbet knop
Højde (metrisk) 26 cm
Højde (engelsk) 10,25 tommer.
Diameter (engelsk) Indre 7,75 tommer.
Diameter (engelsk) Yderflange 9,06 tommer.
Diameter (engelsk) plade 7,4''
Diameter (metrisk) ydre flange 23 cm
Diameter (metrisk) plade 19 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 19.7 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 23.0 cm