Få mere at vide
Bel-Art™ Skydebakkeskab
Artikelnummer. 10530754
Skift visning
Dybde (engelsk):
14 tommer
Artikelnummer. Dybde (engelsk)
10530754 14 tommer
1 options
Artikelnummer. 10530754 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H445830000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 DKK
    2299.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 245.97 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Kompakt kabinet til at organisere og opbevare mikroskopobjektglas
  • Lille fodaftryksskab kan placeres på bordpladen, hvilket gør dias let tilgængelige
  • Støvfri opbevaring
  • Indeholder 240 objektglas i 12 mikroskopbakker (fabrikantnr. H44581-0000, medfølger ikke)
  • Ydre skal af polypropylen; bakkeskinner i polystyren
  • Transparent lodret skydedør i akryl med dørhåndtag
  • 35,6L x 20,8W x 25,4H cm (14 x 83/16 x 10 tommer)
Tekniske data
Type Slide opbevaringsskab
Slidekapacitet 240
Dybde (engelsk) 14 tommer
Dybde (metrisk) 356 mm
Enheden holder 240
Til brug med (udstyr) Mikroskop
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 254 mm
Materiale Polypropylen, polystyren
Bredde (engelsk) 5,18 tommer.
Bredde (metrisk) 131 mm