Få mere at vide
Bel-Art™ Slide Holder Strip
Artikelnummer. 10673141
Skift visning
Slidekapacitet:
10
Artikelnummer. Slidekapacitet
10673141 10
1 options
Artikelnummer. 10673141 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F445420000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 DKK
    155.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.87 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Inclined groove stores up to 10 standard slides
  • Sloped groove accepts up to 10 single or double slides standing on end
  • Front ledge serves as a place to dry slides
  • Made of durable polystyrene
Tekniske data
Type Slide Holder
Slidekapacitet 10
Farve White
Enheden holder 10
Dimensioner (L x B x H) 9.84 x 1.96 x 1.181 in. (25 x 5 x 0.3 cm)
Til brug med (udstyr) Microscope Slide
Højde (engelsk) 1.181 in.
Højde (metrisk) 0.3 cm
Længde (engelsk) 9.84 in.
Længde (metrisk) 25 cm
Materiale Plastic
Bredde (engelsk) 1.96 in.
Bredde (metrisk) 5 cm