Få mere at vide
Bel-Art™ Enkeltskala graduerede cylindre
Artikelnummer. 30193453 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
Oversigt:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt
30193453 100 mL 100 mL
15349952 - 500 mL
15359952 - 1000 mL
30193432 10 mL 10 mL
30193475 25 mL 25 mL
30193444 50 mL 50 mL
30193488 2000 mL 2000 mL
30193420 250 mL 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30193453 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F284550000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med hævede tal for hurtig, præcis læsning.
  • Udvidede topfælge og store tude letter hældningen
  • Ottekantede baser forhindrer væltning og rulning
  • Ikke-vædende polypropylen plastoverflade eliminerer konkave menisker; gør læsning lettere og mere præcis
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Oversigt 100 mL
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Skala Ental
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 1 mL
Form Rund
Base Type Ottekantet
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 25.4 mm
Type Gradueret cylinder