Beskrivelse
- Udvidede topfælge og store tude letter hældningen
- Ottekantede baser forhindrer væltning og rulning
- Ikke-vædende polypropylen plastoverflade eliminerer konkave menisker; gør læsning lettere og mere præcis
- Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| nr. pr. pakke | 1 |
| Oversigt | 500 mL |
| Diameter (engelsk) | 2,2'' |
| Skala | Ental |
| Mængde | 1 stk. |
| Gradueringer | 5 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 5 mL |
| Form | Rund |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 2'' |
| Vis mere |