Få mere at vide
Bel-Art™ Buchnertragte i ét stykke
Artikelnummer. p-3273671 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) plade:
3,6 cm
7,0 cm
10,4 cm
12,2 cm
Diameter (metrisk) Øverst:
4,2 cm
8,1 cm
11,3 cm
13,2 cm
Længde (metrisk) stilk:
6,0 cm
6,1 cm
7,1 cm
10,0 cm
Artikelnummer. 12384036
Brand: Bel-Art™ F146080000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et stykke HDPE med forseglet polyethylen Fritware™ porøs filterplade
  • Filterplade med grov porøsitet (90 til 130 mikron) giver retention og hurtig flow under vakuum
  • Kan bruges med eller uden filterpapir
  • Brugt under 52 °C (125 °F)
  • Brugt med Vac-Ring Filtertætning (fabrikant nr. 38959-0000) til hurtig filteropsætning
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 4,2 cm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 12.7 cm
Oversigt Fritware™ polyethylen filter
Diameter (metrisk) plade 3,6 cm
Inkluderer Fritware™ polyethylen filter
Længde (metrisk) stilk 6,1 cm
Porøsitet Grov
Porestørrelse 90 til 130μ
Maks. Temperatur (engelsk) 125 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 52 °C
Produkttype Buchner-tragt