Få mere at vide
Bel-Art™ Buchnertragte i ét stykke
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) plade:
3,6 cm
7,0 cm
10,4 cm
12,2 cm
Diameter (metrisk) Øverst:
4,2 cm
8,1 cm
11,3 cm
13,2 cm
Længde (metrisk) stilk:
6,0 cm
6,1 cm
7,1 cm
10,0 cm
Beskrivelse
- Filterplade med grov porøsitet (90 til 130 mikron) giver retention og hurtig flow under vakuum
- Kan bruges med eller uden filterpapir
- Brugt under 52 °C (125 °F)
- Brugt med Vac-Ring Filtertætning (fabrikant nr. 38959-0000) til hurtig filteropsætning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 8,1 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 14 cm |
| Oversigt | Fritware™ polyethylen filter |
| Diameter (metrisk) plade | 7,0 cm |
| Inkluderer | Fritware™ polyethylen filter |
| Længde (metrisk) stilk | 6,0 cm |
| Porøsitet | Grov |
| Porestørrelse | 90 til 130μ |
| Vis mere |