Beskrivelse
- Filterplade med grov porøsitet (90 til 130 mikron) giver retention og hurtig flow under vakuum
- Kan bruges med eller uden filterpapir
- Brugt under 52 °C (125 °F)
- Brugt med Vac-Ring Filtertætning (fabrikant nr. 38959-0000) til hurtig filteropsætning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 4,2 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 12.7 cm |
| Oversigt | Fritware™ polyethylen filter |
| Diameter (metrisk) plade | 3,6 cm |
| Inkluderer | Fritware™ polyethylen filter |
| Længde (metrisk) stilk | 6,1 cm |
| Porøsitet | Grov |
| Porestørrelse | 90 til 130μ |
| Vis mere |