Få mere at vide
Bel-Art™ Secador™ Techni-Dome™ Vakuum ekssikkator
Artikelnummer. 11778154
Skift visning
Volumen (metrisk):
65 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11778154 65 l
1 options
Artikelnummer. 11778154 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F420290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4020.00 DKK
    3169.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 850.29 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Indeholder
To aftagelige polypropylenhylder, 14,5 tommer. (36,5 cm) og 9 tommer. (22,5 cm)
Giver et rummeligt interiør til store, fugtfølsomme materialer samt bærbarhed og brugervenlighed.
Giver et rummeligt interiør til store, fugtfølsomme materialer samt bærbarhed og brugervenlighed. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ Vakuumekssikkatorens koniske stophane har en let drejelig PTFE-ventil, som giver mulighed for skånsom indgang af luft og minimal forstyrrelse af det indvendige kammer og dets indhold.
  • Bruges til at afgasse væsker, porøse faste stoffer eller siliciumforme for at fjerne luftbobler.
  • Rummelig 65 liter (4000 cu. in.) intern volumen kan rumme ting op til 45 cm (18 tommer) høj eller bred, inklusive stativer, bakker og instrumenter.
  • Holder et fuldt vakuum (29 Hg) ved stuetemperatur i 24 timer.
  • Polycarbonat af laboratoriekvalitet giver et klart, uhindret overblik over indholdet; modstandsdygtig over for de fleste almindelige kemikalier og termisk stress.
  • Sidehåndtag giver nem transport og kan bruges til at fastgøre en lås eller manipulationssikre forseglinger.
  • Gasporte kan lukkes for at bruge ekssikkator med standard tørremiddelpatroner, F420450250, F420450200, F420480100.
  • Inkluderer to aftagelige polypropylenhylder; 36,5 cm (14,5 tommer) og 22,5 cm (9 tommer)
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer 1 gasport, 2 aftagelige polypropylenhylder (14,5'' og 9''), polypropylenstophane med PTFE-stik og rødt håndtag
Volumen (metrisk) 65 l
Højde (metrisk) 45 cm
Højde (engelsk) 18 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 36.5 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 45 cm
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg