Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Standard ekssikkatorskab, lodret model
Artikelnummer. 11816890 Shop alle SP Scienceware produkter
Højde (metrisk):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
Farve:
Blå med klar dør
Klar
Klar med blå ender
Ravgul
Antal hylder:
2
3
Volumen (engelsk):
1,17 cu. ft.
1,58 cu. ft.
1,9 kubikfod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11816890
Brand: Bel Art™ F420721008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af Durastar™ co-polyester. Bel-Art™ Secador™ Standard ekssikkatorskabe: Lodrette modeller blokerer 99 % af UV-lyset og er modstandsdygtige over for pletter, krakeleringer og kemiske angreb.
  • Ravfarvede modeller reducerer synlig lysgennemtrængning med over 50 %, hvilket gør det til det perfekte valg til opbevaring af lysfølsomme materialer som reagenser, analytiske standarder og undersøgelsesforbindelser
  • Store døre maksimerer adgangen til det indvendige rum og har et patenteret tætningsdesign, fanelåse og sikkerhedsløkker til en hængelås eller forseglinger,
  • Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft; plads til tørremiddel under nederste hylde
  • Digitalt hygrometer, der er nemt at se, er placeret i dørens front; sidesvingdør åbnes til venstre
  • Kompakt 34,1 B x 41,4 cm D fodaftryk til pladsbesparende stabling op til 3 enheder høj
  • Udskiftningshylder til rådighed; 4.0 enheder kan konverteres fra lodret til vandret konfiguration eller omvendt ved at dreje enheden og bestille det passende antal hylder
  • Kan bruges med tørremiddelpatroner, F42049-0100 eller F42046-0000
Ordreinfo
Udskiftningshylder fås: Udskiftningshylde til vandrette 4.0 skabe, Mfr. nr. 420740001 eller erstatningshylde til vertikale 2.0, 3.0 eller 4.0 kabinetter, Mfr. nr. 420741001. Brug med tørremiddelpatroner Mfr. nr. F42049-0100, F42046-0000
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Ravgul
Skab stil Vertikal
Materiale Copolyester
Produkttype Eksikkator
Dør stil Venstrehængslet og tætnet
Til brug med (applikation) Nem og pålidelig opbevaring af fugt- og lysfølsomme produkter, blokerer 99 % UV-lys, bruges med engangs- eller genanvendeligt tørremiddel
Inkluderer Bærehåndtag, 2 låse og løkker til hængelås eller manipulationssikre forseglinger, dørmonteret hygrometer
Model- 2.0
Antal hylder 2
Modstand Kemikalier, pletter og fine revner
Hylde Type Aftagelig perforeret
Volumen (engelsk) 1,17 cu. ft.
Dimensioner (L x B) 16,3 x 13,4 tommer (41,4 x 34,1 cm)
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (metrisk) 41.4 cm
Bredde (engelsk) 13,4 tommer
Bredde (engelsk) Dør 13,4''
Bredde (metrisk) 34.1 cm
Bredde (metrisk) dør 34.1 cm
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (engelsk) Åbning 16,3''
Højde (metrisk) 31,4 cm
Dybde (engelsk) 16,3 tommer
Dybde (metrisk) 41.4 cm