Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Standard ekssikkatorskab, lodret model
Artikelnummer. 10551712 Shop alle SP Scienceware produkter
Højde (metrisk):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
Farve:
Blå med klar dør
Klar
Klar med blå ender
Ravgul
Antal hylder:
2
3
Volumen (engelsk):
1,17 cu. ft.
1,58 cu. ft.
1,9 kubikfod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10551712
Brand: Bel Art™ F420741006
Konstrueret af Durastar™ co-polyester. Bel-Art™ Secador™ Standard ekssikkatorskabe: Lodrette modeller blokerer 99 % af UV-lyset og er modstandsdygtige over for pletter, krakeleringer og kemiske angreb.
  • Amber color models reduce visible light penetration by over 50% making it the perfect choice for storing light sensitive materials like reagents, analytical standards and investigational compounds
  • Large doors maximize access to interior space and have a patented seal design, tab latches and security loops for a padlock or tamper-evident seals
  • Perforated shelves facilitate circulation of dry air; space for desiccant under bottom shelf
  • Easy-to-view digital hygrometer is located in the door front; side swinging door opens to the left
  • Compact 34.1 W x 41.4cm D footprint for space saving stacking up to 3 units high
  • Replacement shelves available; 4.0 units can be converted from vertical to horizontal configuration or vice versa by turning the unit and ordering the appropriate number of shelves
  • Can be used with desiccant cartridges, F42049-0100 or F42046-0000
Ordreinfo
Udskiftningshylder fås: Udskiftningshylde til vandrette 4.0 skabe, Mfr. nr. 420740001 eller erstatningshylde til vertikale 2.0, 3.0 eller 4.0 kabinetter, Mfr. nr. 420741001. Brug med tørremiddelpatroner Mfr. nr. F42049-0100, F42046-0000
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Klar med blå ender
Skab stil Vertical
Materiale Copolyester
Produkttype Desiccator
Dør stil Left-hinged and gasketed
Til brug med (applikation) Easy and reliable storage of moisture and light sensitive products, blocks 99% UV light, used with disposable or reusable desiccant
Inkluderer Carrying handles, 2 latches and loops for a padlock or tamper-evident seals, door-mounted hygrometer
Model- 4.0
Antal hylder 3
Modstand Chemicals, stains and fine cracks
Hylde Type Removable Perforated
Volumen (engelsk) 1,9 kubikfod
Bredde (engelsk) 13.4 in.
Bredde (engelsk) Dør 8.9 in.
Bredde (metrisk) 34.1 cm
Bredde (metrisk) dør 22.5 cm
Højde (engelsk) 20.4 in.
Højde (engelsk) Åbning 16.4 in.
Højde (metrisk) 51,8 cm
Dybde (engelsk) 16.3 in.
Dybde (metrisk) 41.4 cm